Z4402
Zinterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Zinterol hydrochloride, N-[5-[2-[(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-Methanesulfonamide Hydrochloride; MJ 9184
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)(Cc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(NS(C)(=O)=O)c2
InChI
1S/C19H26N2O4S/c1-19(2,12-14-7-5-4-6-8-14)20-13-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)21-26(3,24)25/h4-11,18,20-23H,12-13H2,1-3H3
XJBCFFLVLOPYBV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.