Z382077
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Sinonimo/i:
carboys
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
Descrizione
Not recommended for use with most organic solvents
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2324 style
Lungh. × Largh. × Alt.
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
Capacità nominale
8 L (2 gal)
Descrizione generale
Resistenza chim/fis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)