Z380407
Nalgene® bottles, style 2123
capacity 4,000 mL
Sinonimo/i:
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (100)
Descrizione
Autoclavable
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea (case of 6, pack of 1)
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2122-0010
Diametro bottiglia × alt.
142 mm × 282 mm
Capacità
4,000 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)