Z374415
Scienceware® microscope slide dispenser
Holds approximately 72 slides
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F44562-0000
Erogatore in ABS prof. × largh. × alt.
4 3/8 in. (111 mm) × 4 7/8 in. (124 mm) × 5 in. (140 mm)
Descrizione generale
Clean and dust-free. Turning the knob either direction dispenses one slide at a time.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)