Z369047
Finnpipette® Stepper Adapters
non-sterile, For 25/50 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Finn
Compatibilità
Required for attaching 25 mL and 50 mL tips to Stepper
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)