Key Documents
Z367982
Sigma-Aldrich
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pkg of 25 membranes
Capacità dializzante
10-200 μL
Diametro
11 mm
Dimensione pori
500 Da MWCO
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3