Z336793
Workstation storage/dispenser box, PMMA
small
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Lungh. × Largh. × Alt.
165 mm × 152 mm × 178 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Ideal for storage and dispensing many small items used in the lab like disposable pipette tips, microcentrifuge tubes, pasteur pipette etc. The top cover is removable and the front cover is hinged.
Altre note
BR131902 (India)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)