Documenti fondamentali
Z331473
Lenz® round bottom flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
agenzia
according to DIN 12 348
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Lenz 3.0029.58
Capacità
500 mL
Note legali
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)