Documenti fondamentali
Z330965
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiali
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Giunto
joint: ST/NS29/32
Caratteristiche
graduated: no
Produttore/marchio commerciale
Bistabil®
Lenz 4.0141.73
Capacità imbuto
2,000 mL
Foro
6.0 mm
Note legali
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)