Documenti fondamentali
Z330132
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 2,000 mL, with cap
Sinonimo/i:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL65)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129664
Capacità
2,000 mL
diam. × alt.
120 mm × 246 mm
Colore
natural
Descrizione generale
Flexible, translucent.
Altre note
BR129664 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)