Documenti fondamentali
Z330019
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 50 mL, with cap: no
Sinonimo/i:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Materiali
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Caratteristiche
with cap: no
Confezionamento
pkg of 100
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129328
Capacità
50 mL
diam. × alt.
38 mm × 80 mm
Colore
natural
Raccordi
GL 32 thread
Descrizione generale
Flexible, translucent.
Altre note
BR129328 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)