Documenti fondamentali
Z329282
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 50 mm, diam. 20 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated
oval
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137315
Lunghezza
50 mm
Diametro
20 mm
Descrizione generale
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Altre note
BR137315 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)