Documenti fondamentali
Z329126
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137610
Lunghezza
25 mm
Diam. ancoretta
8 mm
Diam. fulcro
9.5 mm
Descrizione generale
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Altre note
BR137610 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2