Z326895
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Sinonimo/i:
Flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
glass stopper
wide-neck
Giunto
joint: ST/NS neck14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.10 mL
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.