Z326453
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Sinonimo/i:
Flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck14/23
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37408
Campo di misura del volume
200 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacità
200 mL
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.