X2879
Xanthosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N4O15P3 · xC6H15N
Peso molecolare:
524.17 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Livello qualitativo
Categorie correlate
Stato fisico
Supplied as a 10 mM solution in water
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?