Documenti fondamentali
WPB01547WA
Whirl-Pak® Filter Bag Without Tape/Wire
1627 mL capacity(55 oz), pack of 250 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
B01547WA (Nasco)
Largh. × lungh. × spess.
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
Capacità
1627 mL capacity(55 oz)
Descrizione generale
Filter blender bag without tape and wire closure.
Note legali
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WPB01547WA-250EA4061833568002