WH0162333M1
Monoclonal Anti-RNF190 antibody produced in mouse
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MARCH10, Anti-FLJ35757, Anti-ring finger protein 190
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCH10(162333)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DALTEPRSSIKISAFKCDSKLPAIDQTSVKQKHKSTMTVRKAEKVDPSEPSPADQAPMVLLRKRKPNLRRFTVSPESHSPRASGDRSRQKQQWPAKVPVPRGADQVVQQ
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)