WH0079026M1
Monoclonal Anti-AHNAK antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AHNAK nucleoprotein (desmoyokin), Anti-AHNAKRS, Anti-MGC5395
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AHNAK(79026)
Immunogeno
Sequence
MEKEETTRELLLPNWQGSGSHGLTIAQRDDGVFVQEVTQNSPAARTGVVKEGDQIVGATIYFDNLQSGEVTQLLNTMGHHTVGLKLHRKGDRSPEPGQTW
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)