Documenti fondamentali
WH0064151M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCAP-G antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAPG, Anti-CHCG, Anti-NYMEL3, Anti-chromosome condensation protein G
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCAPG(64151)
Immunogeno
HCAP-G (AAH00827, 336 a.a. ~ 435 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTFQNEDEKNKEVYMTPLRGVKATQASKSTQLKTNRGQRKVTVSARTNRRCQTAEADSESDHEVPEPESEMKMRLPRRAKTAALEKSKLNLAQFLNEDLS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)