WH0056852M1
Monoclonal Anti-RAD18 antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-RAD18 homolog (S. cerevisiae), Anti-RNF73
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD18(56852)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EKEIDEIHSKYRKKHKSEFQLLVDQARKGYKKIAGMSQKTVTITKEDESTEKLSSVCMGQEDNMTSVTNHFSQSKLDSPEELEPDREEDSSSCIDIQEV