WH0055823M1
Monoclonal Anti-VPS11 antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-END1, Anti-PEP5, Anti-RNF108, Anti-hVPS11, Anti-vacuolar protein sorting 11 (yeast)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS11(55823)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FHQHCFESYSESDADCPTCLPENRKVMDMIRAQEQKRDLHDQFQHQLRCSNDSFSVIADYFGRGVFNKLTLLTDPPTARLTSSLEAGLQRDLLMHSRRGT