WH0055607M1
Monoclonal Anti-PPP1R9A antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ20068, Anti-KIAA1222, Anti-NRB1, Anti-NRBI, Anti-NeurabinI, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9A
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1R9A(55607)
Immunogeno
Sequence
PCSTAQTSTRSPCMPFSWFNDSRKGSYSFRNLPAPTSSLQPSPETLISDKKGSKNFTFNDDFSPSSTSSADLSGLGAEPKTPGLSQSLALSSDESLDMI