WH0050515M1
Monoclonal Anti-CHST11 antibody produced in mouse
clone 4F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-C4ST, Anti-C4ST1, Anti-HSA269537, Anti-carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHST11(50515)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RKGDDVKFEEFVAYLIDPHTQREEPFNEHWQTVYSLCHPCHIHYDLVGKYETLEEDSNYVLQLAGVGSYLKFPTYAKSTRTTDEMTTEFFQNISSEHQTQLYEVYKLD
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.