WH0027086M1
Monoclonal Anti-FOXP1 antibody produced in mouse
clone 4E3-G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-12CC4, Anti-FLJ23741, Anti-HSPC215, Anti-MGC12942, Anti-MGC88572, Anti-MGC99551, Anti-QRF1, Anti-forkhead box P1, Anti-hFKH1B
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E3-G11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2b
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXP1(27086)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMQESGTETKSNGSAIQNGSGGSNHLLECGGLREGRSNGETPAVDIGAADLAHAQQQQQQWHLINHQPSRSPSSWLKRLISSPWELEVLQVPLWGAVAETKMSGPVCQPNPSPF
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0027086M1-100UG | 4061829614713 |