WH0026270M1
Monoclonal Anti-FBXO6 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-F-box protein 6, Anti-FBG2, Anti-FBS2, Anti-FBX6, Anti-Fbx6b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO6(26270)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDAPHSKAALDSINELPENILLELFTHVPARQLLLNCRLVCSLWRDLIDLMTLWKRKCLREGFITKDWDQPVADWKIFYFLRSLHRNLLRNPCAEEDMFAWQIDFNGGDRWKVESLPGAHGTDFPDPKVKKYFVTSYEMCLKSQLVDLVAEGYWEELLDTFRPDIVVKDWFAARADCGCTYQLKVQLASADYFVLASFEPPPVTIQQWNNATWTEVSYTFSDYPRGVRYILFQHGGRDTQYWAGWYGPRVTNSSIVVSPKMTRNQASSEAQPGQKHGQEEAAQSPYRAVVQIF
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)