WH0010450M2
Monoclonal Anti-PPIE antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CYP33, Anti-MGC111222, Anti-MGC3736, Anti-peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPIE(10450)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ATTKRVLYVGGLAEEVDDKVLHAAFIPFGDITDIQIPLDYETEKHRGFAFVEFELAEDAAAAIDNMNESELFGRTIRVNLAKPMRIKEGSSRPVWSDDD
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)