Documenti fondamentali
WH0009699M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RIMS2 antibody produced in mouse
clone 3C12, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp781A0653, Anti-KIAA0751, Anti-OBOE, Anti-RAB3IP3, Anti-RIM2, Anti-regulating synaptic membrane exocytosis 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIMS2(9699)
Immunogeno
RIMS2 (NP_055492, 181 a.a. ~ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LANADLEDSRISMLRMDRPSRQRSISERRAAMENQRSYSMERTREAQGPSSYAQRTTNHSPPTPRRSPLPIDRPDLRRTD
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)