WH0009063M1
Monoclonal Anti-PIAS2 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MIZ1, Anti-PIASXALPHA, Anti-PIASXBETA, Anti-SIZ2, Anti-miz, Anti-protein inhibitor of activated STAT, 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIAS2(9063)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CPVCDKKAAYESLILDGLFMEILNDCSDVDEIKFQEDGSWCPMRPKKEAMKVSSQPCTKIESSSVLSKPCSVTVASEASKKKVDVIDLT