WH0008795M1
Monoclonal Anti-TNFRSF10B antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DR5, Anti-KILLER, Anti-KILLER/DR5, Anti-TRAILR2, Anti-TRICK2, Anti-TRICK2A, Anti-TRICK2B, Anti-TRICKB, Anti-ZTNFR9, Anti-tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF10B(8795)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QKRSSPSEGLCPPGHHISEDGRDCISCKYGQDYSTHWNDLLFCLRCTRCDSGEVELSPCTTTRNTVCQCEEGTFREEDSPEMCRKCRTGCPRGMVKVGDC
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)