WH0008681M1
Monoclonal Anti-PLA2G4B antibody produced in mouse
clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HsT16992, Anti-cPLA2beta, Anti-phospholipase A2, group IVB (cytosolic)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JMJD7-PLA2G4B(8681)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAEAALEAVRSELREFPAAARELCVPLAVPYLDKPPTPLHFYRDWVCPNRPCIIRNALQHWPALQKWSLPYFRATVGSTEVSVAVTPDGYADAVRGDRFMMPAERRLPLSFVLDVLEGRAQHPGVLYVQKQCSNLPSELPQLLPDLESHVPWASEALGKMPDAVNFWLGEAAAVTSLHKDHYENLYCVVSGEKHFLFHPPSDRPFIPYELYTPATYQLTEEGTFKVVDEEAMEKVPWIPLDPLAPDLARYPSYSQAQALRCTVRAGEMLYLPALWFHHVQQSQGCIAVNFWYDMEYDLKYSYFQLLDSLTKASGLD