WH0008309M1
Monoclonal Anti-ACOX2 antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BCOX, Anti-BRCACOX, Anti-BRCOX, Anti-THCCox, Anti-acyl-Coenzyme A oxidase 2, branched chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACOX2(8309)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
HGILTNSGDFLHDAFLSGAQVDMARTAYLDLLRLIRKDAILLTDAFDFTDQCLNSALGCYDGNVYERLFQWAQKSPTNTQENPAYEEYIRPLLQSWRSKL
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)