WH0006611M1
Monoclonal Anti-SMS antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MRSR, Anti-SPMSY, Anti-SRS, Anti-SpS, Anti-spermine synthase
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SMS(6611)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAARHSTLDFMLGAKADGETILKGLQSIFQEQGMAESVHTWQDHGYLATYTNKNGSFANLRIYPHGLVLLDLQSYDGDAQGKEEIDSILNKVEERMKELSQDSTGRVKRLPPIVRGGAIDRYWPTADGRLVEYDIDEVVYDEDSPYQNIKILHSKQFGNILILSGDVNLAESDLAYTRAIMGSGKEDYTGKDVLILGGGDGGILCEIVKLKPKMVTMVEIDQMVIDGCKKYMRKTCGDVLDNLKGDCYQVLIEDCIPVLKRYAKEGREFDYVINDLTAVPISTSPEEDSTWEFLRLILDLSMKVLKQDGKYFTQGNCVNLTEALSLYEEQLGRLYCPVEFSKEIVCVPSYLELWVFYTVWKKAKP
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)