WH0006570M1
Monoclonal Anti-SLC18A1 antibody produced in mouse
clone 3A2-E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CGAT, Anti-VAT1, Anti-VMAT1, Anti-solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A2-E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC18A1(6570)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLRPILDAPQRLLKEGRASRQLVLVVVFVALLLDNMLFTVVVPIVPTFLYDMEFKEVNSSLHLGHAGSSPHALASPAFSTIFSFFNNNTVAVEESVPSGIAWMNDTASTIPPPATEAISAHKNNCLQGTGFLEEETTRVGVLFASKAVMQLLVNPFVGPLTNRIGYHIPMFAGFVIMFLSTVMFAFSGTYTLLFVARTLQGIGSSFSSVAGLGMLASVYTDDHERGRAMGTALGGLALGLLVGAPFGSVMYEFVGKSAPFLILAFLALLDGALQLCILQPSKVSPESAKGTPLFMLLKDPYILVAAGLAFLPASVSYLIGTNLFGVLANKMGRWLCSLIGMLVVGTSLLCVPLAHNIFGLIGPNAGLGLAIGMVDSSMMPIMGHLVDLRHTSVYGSVYAIADVAFCMGFAIGPSTGGAIVKAIGFPWLMVITGVINIVYAPLCYYLRSPPAKEEKLAILSQDCPMETRMYATQKPTKEFPLGEDSDEEPDHEE
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)