WH0006449M6
Monoclonal Anti-SGTA antibody produced in mouse
clone 2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SGT, Anti-hSGT, Anti-small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SGTA(6449)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AFGVTVEDSDLALPQTLPEIFEAAATGKEMPQDLRSPARTPPSEEDSAEAERLKTEGNEQMKVENFEAAVHFYGKAIELNPA