WH0005585M1
Monoclonal Anti-PKN1 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DBK, Anti-MGC46204, Anti-PAK1, Anti-PKN, Anti-PRK1, Anti-PRKCL1, Anti-protein kinase N1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKN1(5585)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LDMEPQGCLVAEVTFRNPVIERIPRLRRQKKIFSKQQGKAFQRARQMNIDVATWVRLLRRLIPNATGTGTFSPGASPGSEARTTGDISVEKLNLGTDSDSSPQKSSRDPPSSPSSLSSPIQESTAPELPSETQETPGPALCSPLRKSPLTLEDF
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)