WH0005530M3
Monoclonal Anti-PPP3CA antibody produced in mouse
clone 2G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CALN, Anti-CALNA, Anti-CALNA1, Anti-CCN1, Anti-CNA1, Anti-PPP2B, Anti-protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform (calcineurin A alpha)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP3CA(5530)
Immunogeno
Sequence
MSEPKAIDPKLSTTDRVVKAVPFPPSHRLTAKEVFDNDGKPRVDILKAHLMKEGRLEESVALRIITEGASILRQEKNLLDIDAP
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0005530M3-100UG | 4061829599904 |