WH0004694M1
Monoclonal Anti-NDUFA1 antibody produced in mouse
clone 3B9-1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CIMWFE, Anti-MWFE, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 1, 7.5kDa, Anti-ZNF183
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B9-1A1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NDUFA1(4694)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRYYVSKGLENID