WH0004632M1
Monoclonal Anti-MYL1 antibody produced in mouse
clone 2D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MLC1F, Anti-MLC3F, Anti-myosin, light polypeptide 1, alkali; skeletal, fast
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYL1(4632)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSFSADQIAEFKEAFLLFDRTGDSKITLSQVGDVLRALGTNPTNAEVRKVLGNPSNEELNAKKIEFEQFLPMMQAISNNK
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)