WH0004152M2
Monoclonal Anti-MBD1 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CXXC3, Anti-PCM1, Anti-RFT, Anti-methyl-CpG binding domain protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBD1(4152)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
HHLGPTLKPTLATRTAQPDHTQAPTKQEAGGGFVLPPPGTDLVFLREGASSPVQVPGPVAASTEALLQEAQCSGLSWVVALPQVKQEKADTQDE
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)