WH0003420M1
Monoclonal Anti-IDH3B antibody produced in mouse
clone 3A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ11043, Anti-HIDHB, Anti-MGC903, Anti-isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) beta
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IDH3B(3420)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
YSAEYAVFETGARHPFAQAVGRNIANPTAMLLSASNMLRHLNLEYHSSMIADAVKKVIKVGKVRTRDMGGYSTTTDFIKSVIGHLQTKG