WH0002697M1
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, 3E5
Sinonimo/i:
Anti-CX43, Anti-DFNB38, Anti-GJAL, Anti-ODD, Anti-ODDD, Anti-ODOD, Anti-SDTY3, Anti-gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43)
About This Item
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-GJA1 antibody produced in mouse, clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GSQKYAYFNGCSSPTAPLSPMSPPGYKLVTGDRNNSSCRNYNKQASEQNWANYSAEQNRMGQAGSTISNSHAQPFDFPDDNQNSKKLAAGHELQPLAIVD*
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)