WH0002288M1
Monoclonal Anti-FKBP4 antibody produced in mouse
clone 5C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FK506 binding protein 4, 59kDa, Anti-FKBP52, Anti-FKBP59, Anti-HBI, Anti-Hsp56, Anti-PPIase, Anti-p52
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FKBP4(2288)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EYESSFSNEEAQKAQALRLASHLNLAMCHLKLQAFSAAIESCNKALELDSNNEKGLFRRGEAHLAVNDFELARADFQKVLQLYPNNKAAKTQLAVCQQRIRRQLAREKKL
Raccomandato