WH0000995M1
Monoclonal Anti-CDC25C antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CDC25, Anti-cell division cycle 25C
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC25C(995)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKCCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLDSSGLQEVHLAGMNHDQHLMKCSPAQLLCST