WH0000215M1
Monoclonal Anti-ABCD1 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ABC42, Anti-ALD, Anti-ALDP, Anti-AMN, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCD1(215)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPVLSRPRPWRGNTLKRTAVLLALAAYGAHKVYPLVRQCLAPARGLQAPAGEPTQEASGVAAAKAGMNRVFLQRLLWLLRLLFPRVLCRETGLLALHSAA