W4270
WKYMVM trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Trp-Lys-Tyr-Met-Val-L-Met NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >2 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)Cc2c[nH]c3ccccc23)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C41H61N9O7S2.C2HF3O2/c1-24(2)35(41(57)46-31(36(44)52)16-19-58-3)50-39(55)33(17-20-59-4)48-40(56)34(21-25-12-14-27(51)15-13-25)49-38(54)32(11-7-8-18-42)47-37(53)29(43)22-26-23-45-30-10-6-5-9-28(26)30;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,9-10,12-15,23-24,29,31-35,45,51H,7-8,11,16-22,42-43H2,1-4H3,(H2,44,52)(H,46,57)(H,47,53)(H,48,56)(H,49,54)(H,50,55);(H,6,7)/t29-,31-,32-,33-,34-,35-;/m0./s1
MYVYQWVNXDVTBW-CZPFDPCBSA-N
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)