V1253
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-VEGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Vegfa(22339)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3