TTR009
PAS TISSUE-TROL™ Control Slides
from human kidney
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Prodotti consigliati
Origine biologica
human kidney
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Histology slides with paraffin embedded section of human kidney tissue. Suitable for use with Periodic Acid-Schiff (PAS) Staining System Procedure No. 395. Not tested for use in GMS procedures.
Componenti
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Periodic Acid-Schiff (PAS) Staining System Procedure No. 395.
Note legali
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.