TMO362006-9025
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
amber polypropylene copolymer, volume 8 mL, case of 2000 ea
Sinonimo/i:
Nalgene bottle, plastic bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
amber polypropylene copolymer
Confezionamento
case of 2000 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 362006-9025
Capacità
8 mL
Volume
8 mL
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)