Documenti fondamentali
TMO2118-0001
Jars Nalgene® style 2118
clear polypropylene copolymer, 30 mL capacity, case of 72 ea
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
clear polypropylene copolymer
polypropylene bottle
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Confezionamento
case of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2118-0001
Capacità
30 mL
30 mL capacity
Descrizione generale
Translucent with excellent chemical resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)